Läs mer
Fasudil monohydrochloride, 99+%, Thermo Scientific™
3405.15 SEK - 9859.34 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 105628-07-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C14H18ClN3O2S |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.827 |
| MDL-nummer | MFCD00943198 |
| InChI-nyckel | LFVPBERIVUNMGV-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | fasudil hydrochloride, fasudil hcl, eril, at 877 hydrochloride, fasudil monohydrochloride, ha 1077 hydrochloride, unii-sq04n8s7br, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline hydrochloride, sq04n8s7br |
| PubChem CID | 163751 |
| IUPAC-namn | 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline;hydrochloride |
| LEDER | C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15443469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60751.MD |
250mg |
3405.15 SEK
250mg |
Beräknad leverans: 18-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15453469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60751.ME |
500mg |
5942.31 SEK
500mg |
Beräknad leverans: 17-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15433469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60751.03 |
1g |
9859.34 SEK
1g |
Beräknad leverans: 31-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol.
Notes
Incompatible with acids, bases and oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 105628-07-7 | |
| 327.827 | |
| LFVPBERIVUNMGV-UHFFFAOYSA-N | |
| 163751 | |
| C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl |
| C14H18ClN3O2S | |
| MFCD00943198 | |
| fasudil hydrochloride, fasudil hcl, eril, at 877 hydrochloride, fasudil monohydrochloride, ha 1077 hydrochloride, unii-sq04n8s7br, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline hydrochloride, sq04n8s7br | |
| 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline;hydrochloride |
Specifikationer
| Fasudil monohydrochloride | |
| C14H18ClN3O2S | |
| 14,3942 | |
| Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol. | |
| C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl | |
| 327.827 | |
| 327.83 |
| 105628-07-7 | |
| MFCD00943198 | |
| fasudil hydrochloride, fasudil hcl, eril, at 877 hydrochloride, fasudil monohydrochloride, ha 1077 hydrochloride, unii-sq04n8s7br, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline hydrochloride, sq04n8s7br | |
| LFVPBERIVUNMGV-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline;hydrochloride | |
| 163751 | |
| ≥99% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : HM4031166
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C