Learn More
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Gene ID (Entrez) | 23028 |
| Gene Symbol | KDM1A |
| Product Line | Novus |
| Quantity | 1 Kit |
| Synonym | amine oxidase (flavin containing) domain 2, AOF2lysine-specific histone demethylase 1, BHC110FAD-binding protein BRAF35-HDAC complex, 110 kDa subunit, Flavin-containing amine oxidase domain-containing protein 2, KIAA0601KDM1, LSD1BRAF35-HDAC complex protein BHC110, lysine (K)-specific demethylase 1, lysine (K)-specific demethylase 1A, lysine-specific histone demethylase 1A |
| Research Category | DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics |
| Species | Human |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?