Läs mer
Felodipine, Thermo Scientific™
A dihydropyridine calcium channel blocker
1713.70 SEK - 4262.00 SEK
Kemiska identifierare
CAS 72509-76-3
Molekylformel C18H19Cl2NO4
Molekylvikt (g/mol) 384.253
MDL-nummer MFCD00868316
InChI-nyckel RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym felodipine, plendil, flodil, munobal, renedil, dl-felodipine, perfudal, splendil, feloday, prevex
PubChem CID 3333
ChEBI CHEBI:585948
IUPAC-namn 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)C(=O)OC)C)C
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15443819
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61195.MF
50mg
1713.70 SEK
50mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15423819
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61195.MC
100mg
2459.27 SEK
100mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15433819
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61195.MD
4262.00 SEK
250mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Felodipine is used as a dihydropyridine calcium channel blocker. It displays high vascular selectivity; lowers arterial blood pressure without altering cardiac contractility. Antihypertensive.
Solubility
Soluble in DMSO. Insoluble in water
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
72509-76-3
384.253
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
3333
5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
C18H19Cl2NO4
MFCD00868316
felodipine, plendil, flodil, munobal, renedil, dl-felodipine, perfudal, splendil, feloday, prevex
CHEBI:585948
CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)C(=O)OC)C)C
Specifikationer
Felodipine
C18H19Cl2NO4
14,3953
Soluble in DMSO; Insoluble in water
CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)C(=O)OC)C)C
384.253
CHEBI:585948
72509-76-3
MFCD00868316
felodipine, plendil, flodil, munobal, renedil, dl-felodipine, perfudal, splendil, feloday, prevex
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
3333
384.25
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : US7968700
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer