Läs mer
Fenoldopammesylat, TRC
Produktkod. 30406959
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406959 5 mg
30406292 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30406959 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2488005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67227-57-0
Molekylformel C16 H16 Cl N O3 . C H4 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 401.86
Synonym 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (1:1), 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (salt) (9CI), Corlopam, Fenoldopam mesylate, Fenoldopam methanesulfonate, Fenoldopam monomethanesulfonate, SKF 82526J
IUPAC-namn 6-klor-1-(4-hydroxyfenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-7,8-diol; Metanesulfonsyra
LEDER CS(=O)(=O)O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenoldopam Mesylate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
Formel vikt 401.07