Läs mer
Järnsulfat, MP Biomedicals
Produktkod. 11425471 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425471 1 kg 1kg
11405471 250 g 250g
11415471 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425471 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215804291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 SEK
    1191.80 SEK / 1kg
    Save 63.20 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 10028-22-5 | Formula: Fe2O12S3 | Weight: 399.858 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 10028-22-5
Molekylformel Fe2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 399.858
InChI-nyckel RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Synonym ferric sulfate, iron iii sulfate, iron persulfate, iron tersulfate, diiron tris sulphate, diiron trisulfate, ferric persulfate, ferric tersulfate, iron sesquisulfate, ferric sesquisulfate
PubChem CID 24826
ChEBI CHEBI:53438
IUPAC-namn järn(3+);trisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric Sulfate
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 399.9
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ferric Sulfate Hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).