Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flaskor
Beskrivning
Thermo Scientific™ 1000 ml Fiberlite Flaskor kombinerar en Nalgene flaskkropp med nydesignad Fiberlite Cap Stängning. Dessa flaskor finns för Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed och Bios A centrifuger med stor kapacitet
Drag
• PPCO& PC
• Ökad cykellivslängd jämfört med tidigare Thermo Scientific flaskor - 100 cykellivslängder (kapsyler + flaskor)
• Certifieringar USP Klass VI - Icke-cytotoxisk
• Maxhastigheten matchar rotorerna
• Ergonomisk hastighetshandtagsdesign möjliggör mycket enklare hantering och borttagning av flaskor
Certifikat
Certifieringar USP Klass VI - Icke-cytotoxisk
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1000 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polykarbonat |
| Antal per förpackning | Paket om 2 |
| Produktlinje | Fiberlite |
| Graderad | Nej |
| Stängningsmaterial | Polykarbonat |
| Förslutningstyp | Tätningslock |
| Genom förslutningsdispenseringen | Ja |
| Visa mer |