Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flaskor
Produktkod. 15861392
Change view
Material:
Polykarbonat
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15861392 Polypropen Paket med 2
15840134 Polykarbonat Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15861392 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 0101491
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Thermo Scientific™ 1000 ml Fiberlite Flaskor kombinerar en Nalgene flaskkropp med nydesignad Fiberlite Cap Stängning. Dessa flaskor finns för Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed och Bios A centrifuger med stor kapacitet
Drag
• PPCO& PC
• Ökad cykellivslängd jämfört med tidigare Thermo Scientific flaskor - 100 cykellivslängder (kapsyler + flaskor)
• Certifieringar USP Klass VI - Icke-cytotoxisk
• Maxhastigheten matchar rotorerna
• Ergonomisk hastighetshandtagsdesign möjliggör mycket enklare hantering och borttagning av flaskor
Certifikat
Certifieringar USP Klass VI - Icke-cytotoxisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Antal per förpackning Paket om 2
Produktlinje Fiberlite
Graderad Nej
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Tätningslock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI icke-cytotoxisk
Produkttyp Centrifugerflaska