Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml flaska
Produktkod. 15933692
Change view
Material:
Polykarbonat
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15933692 Polypropen Paket med 6
15912947 Polykarbonat -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15933692 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 0101495
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Thermo Scientific™ 250 ml Fiberlite Flaskor kombinerar en Nalgene flaskkropp med nydesignad Fiberlite Cap Stängning. Dessa flaskor kommer att finnas tillgängliga för Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed och allmänna centrifuger
Thermo Scientific™ 250 ml Fiberlite Flaskor kombinerar en Nalgene flaskkropp med nydesignad Fiberlite Cap Stängning. Dessa flaskor kommer att finnas tillgängliga för Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed och allmänna centrifuger.
Funktioner
•PPCO& PC
• Ökad cykellivslängd jämfört med tidigare Thermo Scientific flaskor - 100 cykellivslängder (kapsyler + flaskor)
• Certifieringar USP Klass VI - Icke-cytotoxisk
• Maxhastigheten matchar rotorerna
• Ergonomisk hastighetshandtagsdesign möjliggör mycket enklare hantering och borttagning av flaskor
Certifikat
Certifieringar USP Klass VI - Icke-cytotoxisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polypropen
Produktlinje Fiberlite