Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite 500 ml flaska
Beskrivning
Thermo Scientific™ 500 ml Fiberlite Flaskor kombinerar en Nalgene flaskkropp med nydesignad Fiberlite Cap Stängning. Dessa flaskor kommer att finnas tillgängliga för Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed
Funktioner
•PPCO eller PC
• Ökad cykellivslängd jämfört med tidigare Thermo Scientific flaskor - 100 cykellivslängder (kapsyler + flaskor)
• Certifieringar USP Klass VI - Icke-cytotoxisk
• Maxhastigheten matchar rotorerna
• Ergonomisk hastighetshandtagsdesign möjliggör mycket enklare hantering och borttagning av flaskor
Certifikat
Certifieringar USP Klass VI - Icke-cytotoxisk
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Klart |
| Inkluderar | Gaskromatograf, delat/splitlöst inlopp, FID, hjälpventilugn, 4-portsventil, två 6-portsventiler och kolonner |
| Material | Polypropen |
| Produktlinje | Fiberlite |
| Volym (metrisk) Brätt | 500 mL |
| Graderad | Nej |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Tätningslock |
| Genom förslutningsdispenseringen | Ja |
| Visa mer |