Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Rotor med fast vinkel Produktkod.: 10125664
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62386.94 SEK
    62076.56 SEK / Varje
    Spara 310.38 SEK
    0.50% Av
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Rotor med fast vinkel
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4527982
10,000 rpm (11,000 rpm 230V), 15 316 xg (18 533 xg med 230 V), Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F och SL 40F Centrifuger, Varje
Max. Hastighet:
10,000 rpm (11,000 rpm 230V)
Max. RCF:
15 316 xg (18 533 xg med 230 V)
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F och SL 40F Centrifuger
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10125664
Brand: Thermo Scientific™ 75003662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62386.94 SEK
    62076.56 SEK / Varje
    Spara 310.38 SEK
    0.50% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Maximera prestanda med mångsidighet, hastighet och en robust, korrosionsfri kolfiberdesign som stöder en rad kapaciteter och tillämpningar med rotorn med fast vinkel.
Öka prestanda med mångsidighet, hastighet och en robust, korrosionsfri kolfiberdesign genom att använda Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Fixed Angle Rotor, som stöder en rad kapaciteter och applikationer.
Funktioner
Fiberlite Rotorer:
  • Minska körtiderna med högre G-krafter som uppnås genom lätta kolfiberrotorer
  • Korrosions- och utmattningsbeständig design som säkerställer strukturell integritet
  • Uppbackad av 15 års garanti
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Nalgene™ flaskor och rör för kompletta centrifuglösningar
Beställningsinformation:
Slangadaptrar säljs separat. Beställ O-ring Refresher Kit (021-062-153) för ersättningar. Kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Super T21, Sorvall Legend™ XT, T+, Multifuge™ X3, 3+-serien, Beckman™ GS-6, Allegra™ 6, GP Serie
Rekommenderas för:
Pelletering av bakterier eller jästceller och för att rena nukleinsyror och celler
Anmärkning:
†Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell.
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Source Reduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F14-6 x 250LE fast vinkelrotor för användning med Thermo Scientific Sorvall Legend XT, Multifuge X3-serien
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 250 mL
Max. RCF 15 316 xg (18 533 xg med 230 V)
Max. Hastighet 10,000 rpm (11,000 rpm 230V)
Radie (metrisk) Min. 3.7 cm
K-faktor 2737
Max. Rörlängd 125 mm
Max. Diameter på rör 62 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F och SL 40F Centrifuger
Vinkel 23°
Bioinneslutning Ja
Gröna funktioner Energieffektiv, mindre avfall
Produkttitel
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Rotor med fast vinkel >