Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 200 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
4155.00 SEK - 5975.00 SEK
Specifications
Material Borosilicate Glass (3.3)
Sterility Non-sterile
No. per Pack 1 Ea.
Thickness (Metric) 15.0 ± 3.5 mm
Diameter (Metric) Membrane 200 mm
View More Specs
Products 5
Product Code Brand Porosity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosity Prix Quantité et disponibilité  
16863136
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
52001
1
4155.00 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 31-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
16873136
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
52002
2
4155.00 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 31-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
16883136
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
52003
3
4155.00 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 31-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
16893136
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
52004
4
4980.00 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 31-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
16803146
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
5200F
Fine
5975.00 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 31-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
Description
Description
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Spécification
Borosilicate Glass (3.3)
1 Ea.
200 mm
Non-sterile
15.0 ± 3.5 mm
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats