Läs mer
Finasteride, Thermo Scientific™
Inhibitor of steroid 5-a-reductase
756.70 SEK - 9914.98 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 98319-26-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C23H36N2O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.553 |
| MDL-nummer | MFCD00869737 |
| InChI-nyckel | DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N |
| Synonym | finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin |
| PubChem CID | 57363 |
| ChEBI | CHEBI:5062 |
| IUPAC-namn | (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide |
| LEDER | CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15455699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.MC |
100mg |
756.70 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15465699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.ME |
500mg |
1379.86 SEK
500mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15435699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.03 |
1g |
2481.53 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15445699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.06 |
5g |
9914.98 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsFinasteride is used as a inhibitor of steroid 5-a-reductase, antiandrogen, an intracellular enzyme that converts the androgen testosterone into 5α dihydrotestosterone.
Solubility
Soluble in water, DMSO, ethanol, methanol, and chloroform.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 98319-26-7 | |
| 372.553 | |
| DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N | |
| 57363 | |
| (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide |
| C23H36N2O2 | |
| MFCD00869737 | |
| finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin | |
| CHEBI:5062 | |
| CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C |
Specifikationer
| Finasteride | |
| C23H36N2O2 | |
| 14,4082 | |
| Soluble in water,DMSO,ethanol,methanol,and chloroform. | |
| CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C | |
| 372.553 | |
| CHEBI:5062 |
| 98319-26-7 | |
| MFCD00869737 | |
| finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin | |
| DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N | |
| (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide | |
| 57363 | |
| 372.54 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H360D
missing translation for 'rtecsNumber' : CL5245000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C