Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniska enkanalpipetter
Upplev ökad komfort för de flesta pipetteringstillämpningar med dessa enkla att använda elektroniska pipetter.
10365.00 SEK - 13210.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
---|---|
Modell | FinnPipette™ Novus |
Antal kanaler | 1 |
Produktlinje | FinnPipette™ Novus |
Programmerbarhet | Ja |
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) | Färg | Kompatibla tips | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) | Färg | Kompatibla tips | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
11736914
![]() |
Thermo Scientific™
46200000 |
1 till 10μ l | Rosa | Finnspetsar: 10, Flex 10, 20 mikro, 50 mikro |
11800.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||
11770715
![]() |
Thermo Scientific™
46200100 |
1 till 10μ l | Gul | Finnspetsar: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. |
10365.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||
11746914
![]() |
Thermo Scientific™
46200200 |
5 till 50μ l | Turkos | Finnspetsar: 50 |
11800.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||
11756914
![]() |
Thermo Scientific™
46200300 |
5 till 50μ l | Gul | Finnspetsar: 250 Univ, 200 Ext. |
10365.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||
11766914
![]() |
Thermo Scientific™
46200400 |
10 till 100μ l | Gul | Finnspetsar: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. |
10365.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||
11776914
![]() |
Thermo Scientific™
46200500 |
30 till 300μ l | Orange | Finnspetsar: 300,-, Flex 300 |
13210.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||
11786914
![]() |
Thermo Scientific™
46200600 |
100 till 1 000μ l | Blå | Finnspetsar: 1 000, 1 000 Ext., Flex 1 000 |
11800.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||
11796914
![]() |
Thermo Scientific™
46200700 |
0,5 till 5 ml | Grön | Finnspets: 5 ml |
13210.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||
11706924
![]() |
Thermo Scientific™
46200800 |
1 till 10 ml | Röd | Finnspets: 10ml, Flex 10ml Ext. |
13210.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||
Beskrivning
Uppnå förbättrad ergonomi och prestanda i vanliga pipetteringstillämpningar med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniska enkelkanalpipetter. Användargränssnittet visar helt enkelt alla pipetteringsåtgärder, och pipettering med pekfingret förhindrar vanliga belastningsskador (RSI). Enkelhet, komfort och funktionalitet— Novus kommer att bli din nya bästa vän i laboratoriet.
Funktioner
- Lättläst och intuitiv menynavigering
- Alternativ för flerspråkigt användargränssnitt
- 10 pipetteringsfunktioner inkluderar framåt, bakåt, utspädning, stegpipettering, blandning, sekventiell stegning och mer
- 9 aspirations-/dispenseringshastigheter
- Spara upp till 9 program med dina vanligaste protokoll
- Bakgrundsbelyst skärm i full storlek eliminerar omgivande ljusreflektioner och förbättrar kontrasten i svagt ljus
- Brett volymområde på 0,5-10 000μ l och färgkodning för enkel igenkänning
- Snabb kalibrering i laboratorium för noggrannhet och precision
- Helt autoklaverbar spetskon säkerställer sterilitet och undviker korskontamination
- Batteri med lång livslängd tillåter cirka 4000 pipetteringsoperationer; laddas på cirka en timme
Ergonomisk design
- Extremt lätt konstruktion
- Trigger-action pipettering— pekfingerkontroller dispensering med bara en mjuk knapptryckning
- 120°justerbart fingerstöd för våg och komfort
- Soft-touch spets utkastning minimerar tummens belastning; kan manövreras med båda händerna
Kompatibel med:
Idealisk för användning med Thermo Scientific Finnspets™ Flex eller Finnspets pipettspetsar.
Garanti:
2 år med webbregistrering
Specifikationer
Autoklaveringsbar | |
1 | |
Ja | |
Pipett |
FinnPipette™ Novus | |
FinnPipette™ Novus | |
Sterila |