Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Flexfiltrerade pipettspetsar
Beskrivning
Minimera risken för korskontaminering med Thermo Scientific™ Finntip™ Flex Filter Pipett Tips, som kombinerar ergonomin av en standard Finntip Böj pipettspetsen och säkerheten för en filterspets. Erbjuds steril och fri från DNA, DNas och RNas. Idealisk för PCR och pipettering av radioaktiva och smittsamma prover. Filtren, gjorda av en inert icke-tätande polyetenmatris, är effektiva för att eliminera överförd kontaminering från vätskor och aerosoler mellan pipetter och spets.
Beställningsinformation:
Levereras i vakuumförslutna steriliserade spetsställ.
Rekommenderas för:
Används i känsliga applikationer som PCR och pipettering av radioaktiva och smittsamma prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Finntip Flexfilter 10μ L, steril |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 3.3 cm |
| Färgkod | Rosa |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Produktlinje | FinnTip Flex |
| Lämplig för ändamålet | Steril& PCR-klar |