Läs mer
Fisherbrand™ Easy-Squeeze tvättflaskor, 6/Cs.
Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning
Innehåller
Levereras med färgade polypropenförslutningar med PTFE-membran (förutom 02-897-2, som har en HDPE-förslutning).
Lätt att fylla och redo att användas
- Bred mun
- Genomskinlig och sputterfri
- Med lättlästa färgkodade screentryckta etiketter
- Spetsar kan skäras ned för att öka flödet
- När de inte används avlastar flaskor det inre trycket utan att droppa
Etikettinformationen inkluderar:
- Kemiskt namn
- National Fire Protection Association (NFPA ) koder och symboler
- Chemical Abstracts Service (CAS) nummer
- Farokoder
- Information om laboratorieskyddsutrustning
- Information om målorgan
- Rekommenderad fyllnadsnivå
- LDPE återvinningskod
- Flaskvolymkapacitet“ Endast för dispensering, rekommenderas inte för förvaring” påstående
Rekommenderas inte för användning över 60 °C (140 °F).
Beställningsinfo
Finns i fall om sex, alla med samma etikett; i en lösningsmedelsförpackning med sex flaskor (en vardera märkt aceton, avjoniserat vatten, etanol, isopropanol, metanol och universal); eller sex-flaskor rengöringspaket (en vardera märkt aceton, blekmedel, avjoniserat vatten, koksaltlösning, tvål och universalflaskor).
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 17 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) | 2,99 tum. |
| Inkluderar | PTFE-membran |
| Material | LDPE |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |