Läs mer
Fisherbrand™ Easy-Squeeze tvättflaskor, 6/Cs.
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11775233 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Kemisk etikett:
Aceton
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Diverse lösningsmedel
Diverse städning
Etanol
Isopropylalkohol
Metanol
Natriumhypoklorit (blekmedel)
Salin
Tvål
Universell
Vatten
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11775233
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Levereras med färgade polypropenförslutningar med PTFE-membran (förutom 02-897-2, som har en HDPE-förslutning).
Lätt att fylla och redo att användas
  • Bred mun
  • Genomskinlig och sputterfri
  • Med lättlästa färgkodade screentryckta etiketter
  • Spetsar kan skäras ned för att öka flödet
  • När de inte används avlastar flaskor det inre trycket utan att droppa
Etikettinformationen inkluderar:
  • Kemiskt namn
  • National Fire Protection Association (NFPA ) koder och symboler
  • Chemical Abstracts Service (CAS) nummer
  • Farokoder
  • Information om laboratorieskyddsutrustning
  • Information om målorgan
  • Rekommenderad fyllnadsnivå
  • LDPE återvinningskod
  • Flaskvolymkapacitet“ Endast för dispensering, rekommenderas inte för förvaring” påstående
Rekommenderas inte för användning över 60 °C (140 °F).
Beställningsinfo
Finns i fall om sex, alla med samma etikett; i en lösningsmedelsförpackning med sex flaskor (en vardera märkt aceton, avjoniserat vatten, etanol, isopropanol, metanol och universal); eller sex-flaskor rengöringspaket (en vardera märkt aceton, blekmedel, avjoniserat vatten, koksaltlösning, tvål och universalflaskor).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 17 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 17 oz.
Färg Blått
Diameter (engelska) 2,99 tum.
Inkluderar Färgkodade Silkscreenade etiketter, PTFE-membran
Material LDPE
Stängningsfärg Blått
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 173 mm
Produkttyp Tvättflaska
Höjd (engelska) 6,81 tum.
Kemisk etikett Destillerat vatten
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-415 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Stängning av polypropen
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras