Läs mer
Fisherbrand™ Easy-Squeeze tvättflaskor, 6/Cs.
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11785233 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Kemisk etikett:
Aceton
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Diverse lösningsmedel
Diverse städning
Etanol
Isopropylalkohol
Metanol
Natriumhypoklorit (blekmedel)
Salin
Tvål
Universell
Vatten
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kemisk etikett unitSize
11785233 Naturlig Etanol Paket med 6
11755243 Diverse Diverse lösningsmedel Paket med 6
11765243 Diverse Diverse städning Paket med 6
11765233 Blått Avjoniserat vatten Paket med 6
11725243 Blått Tvål Paket med 6
11745243 Blått Vatten Paket med 6
11775233 Blått Destillerat vatten Paket med 6
11705243 Klart Metanol Paket med 6
11715243 Naturlig Salin Paket med 6
11735243 Naturlig Universell Paket med 6
11755233 Naturlig Natriumhypoklorit (blekmedel) Paket med 6
11745233 Rött Aceton Paket med 6
11795233 Gult Isopropylalkohol Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11785233
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Levereras med färgade polypropenförslutningar med PTFE-membran (förutom 02-897-2, som har en HDPE-förslutning).
Lätt att fylla och redo att användas
  • Bred mun
  • Genomskinlig och sputterfri
  • Med lättlästa färgkodade screentryckta etiketter
  • Spetsar kan skäras ned för att öka flödet
  • När de inte används avlastar flaskor det inre trycket utan att droppa
Etikettinformationen inkluderar:
  • Kemiskt namn
  • National Fire Protection Association (NFPA ) koder och symboler
  • Chemical Abstracts Service (CAS) nummer
  • Farokoder
  • Information om laboratorieskyddsutrustning
  • Information om målorgan
  • Rekommenderad fyllnadsnivå
  • LDPE återvinningskod
  • Flaskvolymkapacitet“ Endast för dispensering, rekommenderas inte för förvaring” påstående
Rekommenderas inte för användning över 60 °C (140 °F).
Beställningsinfo
Finns i fall om sex, alla med samma etikett; i en lösningsmedelsförpackning med sex flaskor (en vardera märkt aceton, avjoniserat vatten, etanol, isopropanol, metanol och universal); eller sex-flaskor rengöringspaket (en vardera märkt aceton, blekmedel, avjoniserat vatten, koksaltlösning, tvål och universalflaskor).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 17 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 17 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 2,99 tum.
Inkluderar Färgkodade Silkscreenade etiketter, PTFE-membran
Material LDPE
Stängningsfärg Naturlig
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 173 mm
Produkttyp Tvättflaska
Höjd (engelska) 6,81 tum.
Kemisk etikett Etanol
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-415 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Stängning av polypropen
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras