Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade HDPE-flaskor med bred mun
Produktkod. 11937914 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Halsfinish Förpackningsstorlek
11937914 1000 mL 63 mm 63mm Paket med 24
11957944 60 mL 28 mm 28mm Paket med 72
12672415 125 mL 38 mm 38mm Paket med 12
12682415 250 mL 43 mm 43mm Paket med 12
12602425 500 mL 53 mm 53mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11937914
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Add to basket
Includes
Skruvlock av bärnstensfärgad polypropen
Skydda ljuskänsliga material under provtagning, transport eller lagring
Minska UV-ljustransmissionen för att skydda ljuskänsliga vätskor
  • Bärnstensfärgad högdensitetspolyeten
  • Bred mun möjliggör enkel hämtning av gripprover och minskar turbulensen vid fyllning
Fisherbrand HDPE-behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Compliance
US Pharmacopoeia 661 (behållare, ljustransmission)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Bärnsten
Material HDPE
Stängningsfärg Bärnsten
Halsfinish 63mm
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 63 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Produkttyp Flaska med bred mun