Innehåller
Skruvlock av bärnstensfärgad polypropen
Minska UV-ljustransmissionen för att skydda ljuskänsliga vätskor
- Bärnstensfärgad högdensitetspolyeten
- Bred mun möjliggör enkel hämtning av gripprover och minskar turbulensen vid fyllning
Fisherbrand HDPE-behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Uppfyllande
US Pharmacopoeia 661 (behållare, ljustransmission)†
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | HDPE |
| Stängningsfärg | Bärnsten |
| Halsfinish | 53mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 53 mm |
| Visa mer |