Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade HDPE-flaskor med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3170443 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Produktkod. 11957944
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skruvlock av bärnstensfärgad polypropen
Skydda ljuskänsliga material under provtagning, transport eller lagring
Minska UV-ljustransmissionen för att skydda ljuskänsliga vätskor
  • Bärnstensfärgad högdensitetspolyeten
  • Bred mun möjliggör enkel hämtning av gripprover och minskar turbulensen vid fyllning
Fisherbrand HDPE-behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Uppfyllande
US Pharmacopoeia 661 (behållare, ljustransmission)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Bärnsten
Material HDPE
Stängningsfärg Bärnsten
Halsfinish 28mm
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Produkttyp Flaska med bred mun
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Förslutningstyp Skruvlock