Läs mer
Fisherbrand™ Amber Soda Glass Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene/Polyvinyl Lined Cap
Produktkod. 11724259 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Kvantitet:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 180
Paket med 216
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 60
Paket med 624
Paket med 720
Produktkod. 11724259
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal for storage of dry powders.
ul>
  • Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
  • Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
  • Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
  • Specifikationer
    Kapacitet 0.2 oz., 6 mL
    Kapacitet (metrisk) 6 mL
    Kapacitet (engelska) 0.2 oz.
    Färg Amber
    Diameter (metrisk) Innerhals 11.9mm
    Inkluderar Certificate of analysis
    Material Soda Lime Glass
    Förpackning 720/Cs.
    Kvantitet 720/PK.
    Stängningsfärg White
    Liner material Polyvinyl
    Förslutning ingår Yes
    Mun Wide
    Form Round
    Höjd (metrisk) 44 mm
    Produkttyp Wide Mouth Packer Bottle
    Förslutningsfoder Polyvinyl
    Stängningsmaterial Polypropylene
    Stängningsstorlek 20-400 mm
    Diameter (metrisk) 24 mm
    Förslutningstyp Screw Cap