Läs mer
Fisherbrand™ Amber Soda Glass Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene/Polyvinyl Lined Cap
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Kvantitet:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 180
Paket med 216
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 60
Paket med 624
Paket med 720
Beskrivning
ul>Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0.2 oz., 6 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 6 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0.2 oz. |
| Färg | Amber |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 11.9mm |
| Inkluderar | Certificate of analysis |
| Material | Soda Lime Glass |
| Förpackning | 720/Cs. |
| Kvantitet | 720/PK. |
| Stängningsfärg | White |
| Visa mer |