Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade rengjorda Amber Boston runda flaskor
Produktkod. 13117474 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
24-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
13117474 1000 mL 33-400 mm Paket med 12
11774299 250 mL 24-400 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13117474
Beräknad leverans: 11-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk förvaring för lösningsmedel, kemikalier och prover. Fisherbrand™ Certifierade Cleaned Amber Boston Round Bottles är tillverkade av bärnstensfärgat sodaglas.
  • Smal mun
  • Rengörs enligt EPA:s riktlinjer för halvflyktiga ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metaller
  • Med vit polypropenlock med PTFE-beklädd skummad polyetenfoder
Certifikat
Analyscertifikat bifogas varje tomt.
Specifikationer
Kapacitet 33,81 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Rengöringsprocedur EPA:s riktlinjer
Färg Bärnsten
Material Glas
Stängningsfärg Vitt
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsstorlek 33-400 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Analysintyg
Produkttyp Boston rund flaska