Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade rengjorda Amber Boston runda flaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
24-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Description
Idealisk förvaring för lösningsmedel, kemikalier och prover. Fisherbrand™ Certifierade Cleaned Amber Boston Round Bottles är tillverkade av bärnstensfärgat sodaglas.
- Smal mun
- Rengörs enligt EPA:s riktlinjer för halvflyktiga ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metaller
- Med vit polypropenlock med PTFE-beklädd skummad polyetenfoder
Certifications
Certificate of Analysis is attached to each lot.
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Rengöringsprocedur | EPA:s riktlinjer |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | Analysintyg |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Boston rund flaska |
| Show More |