Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade rengjorda bärnstensflaskor med bred mun
Produktkod. 11754299 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
250 mL
Stängningsstorlek:
33-400 mm
45-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11754299 250 mL 45-400 mm Paket med 12
12548716 60 mL 33-400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11754299
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk förvaring för ljuskänsliga torra puder. Fisherbrand™ Certifierade rengjorda bärnstensflaskor med bred mun är tillverkade av bärnstensfärgat sodaglas.
  • Bred mun, bärnstensfärgat glas
  • Rengörs enligt EPA:s riktlinjer för halvflyktiga ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metaller
  • Med vit polypropenlock med PTFE-beklädd skummad polyetenfoder
Certifikat
Ett analysintyg bifogas varje parti
Specifikationer
Kapacitet 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Rengöringsprocedur EPA:s riktlinjer
Färg Bärnsten
Material Glas
Stängningsfärg Vitt
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 45-400 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Certifikat och efterlevnad EPA
Produkttyp Flaska med bred mun