Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade rengjorda bärnstensflaskor med bred mun
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Idealisk förvaring för ljuskänsliga torra puder. Fisherbrand™ Certifierade rengjorda bärnstensflaskor med bred mun är tillverkade av bärnstensfärgat sodaglas.
- Bred mun, bärnstensfärgat glas
- Rengörs enligt EPA:s riktlinjer för halvflyktiga ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metaller
- Med vit polypropenlock med PTFE-beklädd skummad polyetenfoder
Certifikat
Ett analysintyg bifogas varje parti
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2,02 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Rengöringsprocedur | EPA:s riktlinjer |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Soda Lime Glas |
| Längd (metrisk) | 39mm |
| Kvantitet | 24/PK. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Liner material | PTFE |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |