Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade rengjorda bärnstensflaskor med bred mun
Produktkod. p-2664149 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
250 mL
Stängningsstorlek:
33-400 mm
45-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 12548716
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk förvaring för ljuskänsliga torra puder. Fisherbrand™ Certifierade rengjorda bärnstensflaskor med bred mun är tillverkade av bärnstensfärgat sodaglas.
  • Bred mun, bärnstensfärgat glas
  • Rengörs enligt EPA:s riktlinjer för halvflyktiga ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metaller
  • Med vit polypropenlock med PTFE-beklädd skummad polyetenfoder
Certifikat
Ett analysintyg bifogas varje parti
Specifikationer
Kapacitet 2,02 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2,02 oz.
Rengöringsprocedur EPA:s riktlinjer
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glas
Längd (metrisk) 39mm
Kvantitet 24/PK.
Stängningsfärg Vitt
Liner material PTFE
Certifikat och efterlevnad EPA
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Produkttyp Flaska med bred mun
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 33-400 mm
Förslutningstyp Skruvlock