Läs mer
Fisherbrand™ LDPE dispenseringsflaskor
Produktkod. 17344410 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
18 mm
15-415 mm
24-400 mm
28-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 17344410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidiga, pålitliga flaskor och piper.
  • LDPE-flaskor och piper med förslutningslock
  • Sealer snäpper lätt på efter användning och ger tät försegling
  • Pipöppningar är standard 0,03 tum. (0,08 cm)
  • Kan förstoras genom att klippa av med sax
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaskdispensering/förslutare, LDPE 2oz
Diameter (engelska) 1,85 tum.
För användning med (applikation) Dispensera vätska
Inkluderar Sealer Cap
Material LDPE
Max. Temperatur (metrisk) 80 °C
Max. Temperatur (engelska) 176 °F
nr per ärende 48
Antal per förpackning 12
Kvantitet Pack, fodral
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 36.83mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 108 mm
Produkttyp Utmatningsflaska
Bredd (engelska) 1,45 tum.
Höjd (engelska) 4,25 tum
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek 18 mm
Diameter (metrisk) 47 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras