Läs mer
Fisherbrand™ LDPE dispenseringsflaskor
Produktkod. 17354410 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
18 mm
15-415 mm
24-400 mm
28-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
17354410 125 mL 24-400 mm -
17324410 15 mL 15-415 mm Paket med 12
17334410 30 mL 18 mm Paket med 12
17344410 60 mL 18 mm -
17364410 180 mL 24-400 mm -
17374410 250 mL 24-400 mm -
17384410 500 mL 28-400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17354410
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mångsidiga, pålitliga flaskor och piper.
  • LDPE-flaskor och piper med förslutningslock
  • Sealer snäpper lätt på efter användning och ger tät försegling
  • Pipöppningar är standard 0,03 tum. (0,08 cm)
  • Kan förstoras genom att klippa av med sax
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaskdispensering/förslutare, LDPE 4oz
Diameter (engelska) 1,85 tum.
För användning med (applikation) Dispensering av vätskor
Material LDPE
Bredd (metrisk) 0.07mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 0.22 mm
Bredd (engelska) 1,85 tum.
Höjd (engelska) 5,72 tum.
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek 24-400 mm
Diameter (metrisk) 47 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form Rund
Produkttyp Utmatningsflaska