Beskrivning
Mångsidiga, pålitliga flaskor och piper.
- LDPE-flaskor och piper med förslutningslock
- Sealer snäpper lätt på efter användning och ger tät försegling
- Pipöppningar är standard 0,03 tum. (0,08 cm)
- Kan förstoras genom att klippa av med sax
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | LDPE |
| Bredd (metrisk) | 0.09mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 0.26 mm |
| Bredd (engelska) | 2,35 tum. |
| Visa mer |