Läs mer
Fisherbrand™ LDPE dispenseringsflaskor
Produktkod. p-38801 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
18 mm
15-415 mm
24-400 mm
28-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 17324410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidiga, pålitliga flaskor och piper.
  • LDPE-flaskor och piper med förslutningslock
  • Sealer snäpper lätt på efter användning och ger tät försegling
  • Pipöppningar är standard 0,03 tum. (0,08 cm)
  • Kan förstoras genom att klippa av med sax
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Genomskinligt
Inkluderar Sealer Cap
Material LDPE
Max. Temperatur (metrisk) 80 °C
Max. Temperatur (engelska) 176 °F
nr per ärende 48
Antal per förpackning 12
Kvantitet Pack, fodral
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 36 mm
Produkttyp Utmatningsflaska
Höjd (engelska) 1,417 tum.
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek 15-415 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras