Learn More
Fisherbrand™ LDPE-flaskor med bred mun
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Unit Size:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Description
Includes
Skruvlock av polypropen
Ograderad, genomskinlig för bättre synlighet
- Praktiskt taget okrossbar, men ändå väldigt flexibel
- Kemiskt resistent mot de flesta svaga och starka syror och organiska lösningsmedel, men kan långsamt attackeras av starka oxidationsmedel och vissa lösningsmedel som kan orsaka mjukning och svullnad
- Maximal användningstemperatur 80 °C (176 °F) med sprödhetstemperatur på -100 C (-°148 °F)
- Flaskor kan vara strålning, gas, EtO eller kemiskt steriliserade; ej autoklaverbar
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Halsfinish | 28mm |
| Certifikat och efterlevnad | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Show More |