Innehåller
Skruvlock av polypropen
Ograderad, genomskinlig för bättre synlighet
- Praktiskt taget okrossbar, men ändå väldigt flexibel
- Kemiskt resistent mot de flesta svaga och starka syror och organiska lösningsmedel, men kan långsamt attackeras av starka oxidationsmedel och vissa lösningsmedel som kan orsaka mjukning och svullnad
- Maximal användningstemperatur 80 °C (176 °F) med sprödhetstemperatur på -100 C (-°148 °F)
- Flaskor kan vara strålning, gas, EtO eller kemiskt steriliserade; ej autoklaverbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Halsfinish | 43mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |