Innehåller
Skruvlock av polypropen
Styva, genomskinliga flaskor
- Läcksäker†
- Högre temperaturanvändning än LDPE upp —till 120 C (°248 F) °under korta perioder och 110 C (°230 F) °för kontinuerlig användning
- Sprödhetstemperatur vid -100 °C (-148 °F)
- Flaskor kan vara strålning, EtO eller kemiskt steriliserade
- Får inte autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Halsfinish | 53mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 53 mm |
| Visa mer |