Läs mer
Fisherbrand™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11795243 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Produktkod. 11795243
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Skruvlock av polypropen
Styva, genomskinliga flaskor.
Styva, genomskinliga flaskor
  • Läcksäker†
  • Högre temperaturanvändning än LDPE upp —till 120 C (°248 F) °under korta perioder och 110 C (°230 F) °för kontinuerlig användning
  • Sprödhetstemperatur vid -100 °C (-148 °F)
  • Flaskor kan vara strålning, EtO eller kemiskt steriliserade
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Färg Genomskinligt
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 38mm
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Produkttyp Läcksäker flaska med bred mun
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Förslutningstyp Skruvlock