Läs mer
Fisherbrand™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med bred mun
Produktkod. 12971261 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Paket med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Halsfinish Förpackningsstorlek
12971261 125 mL 38mm Paket med 12
11775243 30 mL 28mm Paket med 72
10576499 60 mL 28mm Paket med 12
10062439 250 mL 43mm Paket med 12
10705340 500 mL 53mm Paket med 12
11528062 1000 mL 63mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12971261
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skruvlock av polypropen
Styva, genomskinliga flaskor.
Styva, genomskinliga flaskor
  • Läcksäker†
  • Högre temperaturanvändning än LDPE upp —till 120 C (°248 F) °under korta perioder och 110 C (°230 F) °för kontinuerlig användning
  • Sprödhetstemperatur vid -100 °C (-148 °F)
  • Flaskor kan vara strålning, EtO eller kemiskt steriliserade
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Genomskinligt
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 38mm
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Produkttyp Läcksäker flaska med bred mun