Läs mer
Fisherbrand™ Sterila PETG mediaflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4331950 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Förslutningstyp:
Säkerhetssäkert skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp unitSize
12074118 125 mL Säkerhetssäkert skruvlock Paket med 24
12084118 250 mL Säkerhetssäkert skruvlock Paket med 24
12064118 500 mL Säkerhetssäkert skruvlock Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12074118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minska risken för korskontaminering med dessa sterila, engångsmediaflaskor
De Fisherbrand PETG Media Bottle är idealisk för mediaberedning och förvaring.
  • Ett billigt och splittersäkert alternativ till glasmediaflaskor
  • Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska för att skydda celler
  • Ingjutna graderingar smittar inte av sig
  • Tillverkad av klar, lätt polyetentereftalatsampolyester (PETG) som ger slagtålighet och utmärkta gasbarriäregenskaper
  • Förslutningen är av högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Flaskor packade i en krympförpackad bricka för att hålla sig rena
  • Värmekrympband runt locket och flaskhalsen ger visuell garanti för sterilitet för enskilda flaskor tills bandet tas bort
  • Artikelnummer som slutar på“ A” är designade utan en tempereringssäker ring
Uppfyllande
Certifierad steril vid SAL 10 -6 , USP Klass VI för att säkerställa biokompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4,22 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Färg Klart
För användning med (applikation) För mediaberedning och förvaring
Material PETG
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad SAL 10-6, USP Klass VI
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Form Fyrkantig
Produkttyp Medieflaska
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 38-430 mm
Förslutningstyp Säkerhetssäkert skruvlock