Läs mer
Fisherbrand™ Centrifugeflaskor av plast med lock
Produktkod. 17808247 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderar:
Noryl tätningslock
Skruvlock
Färg:
Genomskinligt
Klart
Material:
Polykarbonat
Polypropen
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Färg Material
17808247 250 mL Noryl tätningslock Klart Polykarbonat
17838247 250 mL Skruvlock Genomskinligt Polypropen
17868237 250 mL Skruvlock Klart Polykarbonat
17898237 250 mL Noryl tätningslock Genomskinligt Polypropen
17878237 500 mL Skruvlock Genomskinligt Polypropen
17828247 500 mL Noryl tätningslock Klart Polykarbonat
17818247 500 mL Skruvlock Klart Polykarbonat
17888237 500 mL Noryl tätningslock Genomskinligt Polypropen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17808247
Beräknad leverans: 17-02-2027
Hållbara flaskor av polypropen eller polykarbonat.
Hållbara flaskor av polypropen eller polykarbonat
  • Finns med standardlock för låghastighetsarbete och tätningslock för höghastighetsapplikationer
  • Design med bred mun för enkel fyllning och dekantering Autoklaverbar till 121 °C (248 °F)
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Inkluderar Noryl tätningslock
Material Polykarbonat
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) -135 till +135 °C
Graderad Ja
Max. Tvinga 31700 g (RCF)
Mun Bred
Stängningsmaterial Noryl
Förslutningstyp Noryl Tätningslock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklavbar (121 °C)
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Rund
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Centrifugerflaska