Läs mer
Fisherbrand™ Centrifugeflaskor av plast med lock
Produktkod. 17828247 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderar:
Noryl tätningslock
Skruvlock
Färg:
Genomskinligt
Klart
Material:
Polykarbonat
Polypropen
Produktkod. 17828247
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara flaskor av polypropen eller polykarbonat.
Hållbara flaskor av polypropen eller polykarbonat
  • Finns med standardlock för låghastighetsarbete och tätningslock för höghastighetsapplikationer
  • Design med bred mun för enkel fyllning och dekantering Autoklaverbar till 121 °C (248 °F)
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,4 tum
Inkluderar Noryl tätningslock
Material Polykarbonat
Längd (metrisk) 169mm
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) -135 till +135 °C
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Max. Tvinga 13850 g (RCF)
Mun Bred
Form Rund
Produkttyp Centrifugerflaska
Stängningsmaterial Noryl
Diameter (metrisk) 61 mm
Förslutningstyp Noryl Tätningslock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121°C)