Läs mer
Fisherbrand™ Centrifugeflaskor av plast med lock
Produktkod. 17898237 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderar:
Noryl tätningslock
Skruvlock
Färg:
Genomskinligt
Klart
Material:
Polykarbonat
Polypropen
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Färg Material
17898237 250 mL Noryl tätningslock Genomskinligt Polypropen
17838247 250 mL Skruvlock Genomskinligt Polypropen
17808247 250 mL Noryl tätningslock Klart Polykarbonat
17868237 250 mL Skruvlock Klart Polykarbonat
17878237 500 mL Skruvlock Genomskinligt Polypropen
17828247 500 mL Noryl tätningslock Klart Polykarbonat
17818247 500 mL Skruvlock Klart Polykarbonat
17888237 500 mL Noryl tätningslock Genomskinligt Polypropen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17898237
Beräknad leverans: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hållbara flaskor av polypropen eller polykarbonat.
Hållbara flaskor av polypropen eller polykarbonat
  • Finns med standardlock för låghastighetsarbete och tätningslock för höghastighetsapplikationer
  • Design med bred mun för enkel fyllning och dekantering Autoklaverbar till 121 °C (248 °F)
Spezifikation
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) 2,3 tum.
Inkluderar Noryl tätningslock
Material Polypropen
Längd (metrisk) 129mm
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) 0 till 135 °C
Graderad Ja
Max. Tvinga 27500 g (RCF)
Mun Bred
Stängningsmaterial Noryl
Diameter (metrisk) 59 mm
Förslutningstyp Noryl Tätningslock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklavbar (121 °C)
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Rund
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Centrifugerflaska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.