Läs mer
Fisherbrand™ Centrifugeflaskor av plast med lock
Produktkod. p-2664026 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderar:
Noryl tätningslock
Skruvlock
Färg:
Genomskinligt
Klart
Material:
Polykarbonat
Polypropen
Produktkod. 17838247
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara flaskor av polypropen eller polykarbonat.
Hållbara flaskor av polypropen eller polykarbonat
  • Finns med standardlock för låghastighetsarbete och tätningslock för höghastighetsapplikationer
  • Design med bred mun för enkel fyllning och dekantering Autoklaverbar till 121 °C (248 °F)
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Genomskinligt
Inkluderar Skruvlock
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) 0 till 135 °C
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Max. Tvinga 8250 g (RCF)
Mun Bred
Form Rund
Produkttyp Centrifugerflaska
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121°C)