Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara bärnstensfärgade glasmedieflaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Fisherbrand™ Återanvändbara bärnstensfärgade glasmedieflaskor med lock har en bekväm bred öppning, förbättrade graderingar och en hällring av polypropen. Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
- Permanent vit emaljmarkeringsfläck
- GL 45 skruvgänga
- Linerless
- Autoklaverbar (till 140 °C)
- Bärnstensfärgad borosilikatglas
- Polypropenlock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Bärnsten |
| För användning med (applikation) | Lagring av media och reagens, Hålla och dispensera vätskor, Kemisk lagring |
| Inkluderar | Skruvlock, hällring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| nr per ärende | 10/Cs. |
| Skruvfärg | Blått |
| Skruvmaterial | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Blått |
| Visa mer |