Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara bärnstensfärgade glasmedieflaskor
Produktkod. 17445353 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 17445353
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Använd dessa bärnsten Fisherbrand™ Återanvändbara glasmediaflaskor för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer.
Fisherbrand™ Återanvändbara bärnstensfärgade glasmedieflaskor med lock har en bekväm bred öppning, förbättrade graderingar och en hällring av polypropen. Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
  • Permanent vit emaljmarkeringsfläck
  • GL 45 skruvgänga
  • Linerless
  • Autoklaverbar (till 140 °C)
  • Bärnstensfärgad borosilikatglas
  • Polypropenlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Lagring av media och reagens, Hålla och dispensera vätskor, Kemisk lagring
Inkluderar Skruvlock, hällring
Material Borosilikatglas (3.3)
nr per ärende 1/Cs.
Skruvfärg Blått
Skruvmaterial Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Blått
Försteriliserad Nej
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 410 mm
Produkttyp Bärnstensfärgad mediaflaska
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 234 mm
Förslutningstyp Skruvlock