Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara bärnstensfärgade glasmedieflaskor
Produktkod. 17465353 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17465353 5000 mL -
15817001 100 mL Paket med 10
15837001 250 mL -
15847001 500 mL -
15827001 1000 mL -
17455353 2000 mL -
17445353 10,000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17465353
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa bärnsten Fisherbrand™ Återanvändbara glasmediaflaskor för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer.
  • Permanent vit emaljmarkering
  • GL 45 Skruvgänga
  • Utan linerliner
  • Autoklavbar (till 140 °C)
  • Bärnstensborosilikatglas
  • Polypropenkapsyl
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 7,1 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,18 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
För användning med (applikation) Lagring av media och reagens, Hålla och dispensera vätskor, Kemisk lagring
Inkluderar Skruvlock, hällring
Material Borosilikatglas (3.3)
nr per ärende 1/Cs.
Kvantitet 1 st.
Skruvfärg Blått
Skruvmaterial Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Blått
Försteriliserad Nej
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 330 mm
Höjd (engelska) 12,9 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 227 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 169,07 oz.
Form Cylindrisk
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Bärnstensfärgad mediaflaska