Läs mer
FISHERBRAND™ Återanvändbara mediaflaskor av glas med lock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Använd dessa glasmediaflaskor för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Återanvändbara mediaflaskor av glas med lock har en bekväm bred öppning, förbättrade graderingar och en hällring av polypropen. Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
- Permanent vit emaljmarkeringsfläck
- GL 45 skruvgänga
- Linerless
- Autoklaverbar (till 140 °C)
- Borsilikatglas
- Polypropenlock
Beställningsinfo
Flaskor 2000mL och senare kommer som 1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 67,62 oz., 2000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 5,3 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,18 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 30 mm |
| För användning med (applikation) | Media- och reagenslagring, Förvaring och utmatning av vätskor, Kemisk lagring |
| Inkluderar | Skruvlock, gjutring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| nr per ärende | 1 |
| Visa mer |