Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara mediaflaskor av glas med lock
Produktkod. 15416123 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15416123 5000 mL Varje
15446113 100 mL Paket med 10
15456113 250 mL -
15476113 500 mL Paket med 10
15486113 1000 mL Paket med 10
15406123 2000 mL Varje
15436123 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15416123
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
Använd dessa glasmediaflaskor för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Återanvändbara mediaflaskor av glas med lock har en bekväm bred öppning, förbättrade graderingar och en hällring av polypropen. Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
  • Permanent vit emaljmarkeringsfläck
  • GL 45 skruvgänga
  • Linerless
  • Autoklaverbar (till 140 °C)
  • Borsilikatglas
  • Polypropenlock
Beställningsinfo
Flaskor 2000mL och senare kommer som 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 169,07 oz., 5000 ml
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Kapacitet (engelska) 169,07 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 7,1 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,18 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
För användning med (applikation) Media and Reagent Storage, Holding and Dispensing Fluids, Chemical Storage
Inkluderar Screw Cap, Pouring Ring
Material Glas
nr per ärende 1
Kvantitet Låda med 1
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Blått
Examen 1000 till 4000 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Förslutning ingår Ja
Disponibel Reusable
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 330 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 12,9 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 181 mm
Förslutningstyp Skruvlock