Läs mer
FISHERBRAND™ Återanvändbara mediaflaskor av glas med lock
Produktkod. 15446113 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15446113 100 mL Paket med 10
15456113 250 mL -
15476113 500 mL Paket med 10
15486113 1000 mL Paket med 10
15406123 2000 mL Varje
15416123 5000 mL Varje
15436123 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15446113
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
Använd dessa glasmediaflaskor för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Återanvändbara mediaflaskor av glas med lock har en bekväm bred öppning, förbättrade graderingar och en hällring av polypropen. Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
  • Permanent vit emaljmarkeringsfläck
  • GL 45 skruvgänga
  • Linerless
  • Autoklaverbar (till 140 °C)
  • Borsilikatglas
  • Polypropenlock
Beställningsinfo
Flaskor 2000mL och senare kommer som 1.
Specifikationer
Kapacitet 3,3 oz., 100 ml
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,2 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,18 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
För användning med (applikation) Media- och reagenslagring, Förvaring och utmatning av vätskor, Kemisk lagring
Inkluderar Skruvlock, gjutring
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10 Pk.
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Blått
Examen 20 till 80 ml
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 100 mm
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 3,3 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Medieflaska