Läs mer
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Återanvändbara glasflaskor med kork
Produktkod. 15456113 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15456113 250 mL -
15446113 100 mL Paket med 10
15476113 500 mL Paket med 10
15486113 1000 mL Paket med 10
15406123 2000 mL Varje
15416123 5000 mL Varje
15436123 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15456113
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
FISHERBRAND™ Återanvändbara glasflaskor med kork är tillverkade av borosilikatglas och har en klar, droppfri, utbytbar gjutring av polypropen med en GL 45 linerlös gänga. Autoklavbar och idealisk för blandning, förvaring eller transport av medier, kemikalier eller lösningsmedel.
Använd dessa glasmediaflaskor för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Återanvändbara mediaflaskor av glas med lock har en bekväm bred öppning, förbättrade graderingar och en hällring av polypropen. Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
  • Tillverkat av borosilikatglas för kemisk beständighet och hållbarhet
  • GL 45 linerless polypropylen skruvlock ingår
  • Klar (naturlig), droppfri, utbytbar gjutring i polypropen
  • Permanent vit emaljmarkeringspunkt för enkel märkning
  • Autoklavbar upp till 140 °C
  • Lämplig för blandning, lagring och transport av medier, kemikalier och lösningsmedel
Beställningsinfo
Flaskor 2000mL och senare kommer som 1.
Specifikationer
Kapacitet 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,7 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,18 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
För användning med (applikation) Media- och reagenslagring, Förvaring och utmatning av vätskor, Kemisk lagring
Inkluderar Klar droppfri hällring av polypropen
Material Borsilikatglas
Kvantitet 10 Pk.
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Blått
Examen 50 till 200 ml
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 138 mm
Höjd (engelska) 5,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 70 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8,5 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Media Bottle Startpaket