Läs mer
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Återanvändbara glasflaskor med kork
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Använd dessa glasmediaflaskor för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Återanvändbara mediaflaskor av glas med lock har en bekväm bred öppning, förbättrade graderingar och en hällring av polypropen. Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
- Tillverkat av borosilikatglas för kemisk beständighet och hållbarhet
- GL 45 linerless polypropylen skruvlock ingår
- Klar (naturlig), droppfri, utbytbar gjutring i polypropen
- Permanent vit emaljmarkeringspunkt för enkel märkning
- Autoklavbar upp till 140 °C
- Lämplig för blandning, lagring och transport av medier, kemikalier och lösningsmedel
Beställningsinfo
Flaskor 2000mL och senare kommer som 1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 33,8 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,9 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,18 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 30 mm |
| För användning med (applikation) | Media- och reagenslagring, Förvaring och utmatning av vätskor, Kemisk lagring |
| Inkluderar | Klar droppfri hällring av polypropen |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Visa mer |