Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara mediaflaskor av glas med lock
Produktkod. p-3653948 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15446113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
Använd dessa glasmediaflaskor för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Återanvändbara mediaflaskor av glas med lock har en bekväm bred öppning, förbättrade graderingar och en hällring av polypropen. Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
  • Permanent vit emaljmarkeringsfläck
  • GL 45 skruvgänga
  • Linerless
  • Autoklaverbar (till 140 °C)
  • Borsilikatglas
  • Polypropenlock
Beställningsinfo
Flaskor 2000mL och senare kommer som 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 3,3 oz., 100 ml
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelska) 3,3 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 2,2 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,18 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
Inkluderar Clear drip-free Polypropylene pouring ring
Material Glas
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Blått
Examen 20 till 80 ml
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 100 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Förslutningstyp Skruvlock